주요 문서
CLS3825
Corning® 384 well plates
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩889,851
₩889,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩889,851
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
₩889,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
pack of 10
case of 50 ea
제조업체/상표
Corning 3825
크기
384 wells
웰 용적
50 μL
색상
white
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
  • Corning® 384 well plates, Low Volume 384-well White Flat Bottom Polystyrene is applicable for homogenous luminescent and homogeneous time resolved fluorescenc (HTRF) assays.
  • Not Treated Microplate without lid and not sterile
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)