주요 문서
EP0030127781
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
PCR film, PCR clean, autoclavable, self-adhesive, pkg of 100 ea
동의어(들):
PCR, Plates, Sealing films
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.15
제품 EP0030127781은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
무균
non-sterile
특징
PCR clean
autoclavable
PCR film
self-adhesive
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030127781
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Eppendorf® PCR films and foils for airtight sealing of your PCR plates. It provides dependable and consistent sealing performance.
애플리케이션
Eppendorf® PCR microplate sealing films are ideal sealing materials that enable tight sealing of plates during thermal cycling and storage.
특징 및 장점
  • Airtight self-adhesive films prevent sample loss due to evaporation.
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory.
  • Easy removal without leaving behind any residue.
  • Transparent sealing offers better visual clarity and helps in the monitoring of samples.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)