주요 문서
EP0030124707
Eppendorf® PCR tubes
Forensic DNA grade, 0.2 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
동의어(들):
Eppendorf® PCR tubes, eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.22
제품 EP0030124707은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
conical bottom polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
Forensic DNA grade
cap (hinged lid clip)
포장
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030124707
기술
PCR: suitable
색상
colorless
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
화학적/생리학적 저항성
Autoclavable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)