material
clear white wells
polypropylene
무균
non-sterile
특징
PCR clean
lid: no
포장
pkg of 20 plates (5 bags × 4 plates)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030113527
크기
96 well
웰 크기
2000 μL , per well
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deepwell Plate 96/2000 µL, wells clear, PCR clean, white, with 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200) and human readable code, 20 plates (5 bags x 4 plates)
특징 및 장점
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30 % damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.