주요 문서
EP0030079353
Eppendorf® Semi-micro Vis Cuvettes
λmax, 300-900 nm, Plastic cuvette for measurements in the VIS range, capacity 3,000 μL, case of 1000 ea (10 x box of 100)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
NB.44
제품 EP0030079353은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
PMMA
특징
Plastic cuvette for measurements in the VIS range
포장
case of 1000 ea (10 x box of 100)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030079353
용량
3,000 μL
λmax
300-900 nm
저장 온도
room temp
관련 카테고리
일반 설명
Eppendorf macro Vis cuvettes are plastic cuvettes for single use.
특징 및 장점
  • Suitable for measuring at wavelengths 300 nm to 900 nm
  • Suitable for fluorimetric measurements where the emitted light is measures in the direction of the incoming light
  • Suitable for temperature control kinetic measurements
  • Direction of light is marked with an arrow
  • Recessed measuring windows to protect against scratches
  • Small deviations of the extinction values between the cuvettes in a single pack
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)