주요 문서
BR759200
BRAND® UV cuvette micro
center H 8.5 mm, volume 70-850 μL, pack of 100 ea
동의어(들):
Cuvettes, UV-Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩75,110
₩75,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩75,110
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
₩75,110
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 759200
중앙 높이
8.5 mm
용적
70-850 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® UV cuvette micro is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)