This product has not been tested to confirm the light chain. A suitable isotype control for this product is M5409 Mouse IgG2a Isotype Control from murine myeloma, available at https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m5409.
E7659
Anti-EEA1 antibody, Mouse monoclonal
clone EEA1-N19, purified from hybridoma cell culture
๋์์ด(๋ค):
Anti-MST105, Anti-MSTP105, Anti-ZFYVE2, Monoclonal Anti-Early endosomal antigen 1
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
ํฌ๊ธฐ ์ ํ
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
์๋ฌผํ์ ์์ค
mouse
Quality Level
๊ฒฐํฉ
unconjugated
ํญ์ฒด ํํ
purified from hybridoma cell culture
ํญ์ฒด ์์ฐ ์ ํ
primary antibodies
ํด๋ก
EEA1-N19, monoclonal
์์
buffered aqueous solution
๋ถ์๋
antigen ~160ย kDa
์ข ๋ฐ์์ฑ
human, mouse, rat
๋๋
~1.0ย mg/mL
๊ธฐ์
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2ย ฮผg/mL using whole extract of rat NRK cells
๋ํ
IgG2a
UniProt ์๋ฉ ๋ฒํธ
๋ฐฐ์ก ์ํ
dry ice
์ ์ฅ ์จ๋
โ20ยฐC
ํ๊ฒ ๋ฒ์ญ ํ ๋ณํ
unmodified
์ ์ ์ ์ ๋ณด
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- cell fractionation[1]
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
- Immunoprecipitation
- Indirect immunofluorescence
- Western blotting at a concentration of 1-2ฮผg/mL using whole extract of rat NRK cells
์ํํ์ /์๋ฆฌํ์ ์์ฉ
๋ฌผ๋ฆฌ์ ํํ
๋ฉด์ฑ ์กฐํญ
์ ํฉํ ์ ํ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์? ย
๋น์ฌ์ ์ ํ ์ ํ๊ธฐ ๋๊ตฌ.์(๋ฅผ) ์๋ํด ๋ณด์ธ์.
์ถ์ฒ
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
-
I want to get an isotype control for this antibody, what's the light chain?
1 ๋ต๋ณ-
๋์์ด ๋์์ต๋๊น?
-
ํ์ฑ ํํฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.