재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
제품 라인
PRECISIO® Kinase
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
329-445 nmol/min·mg
분자량
~44 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MAPK3(5595)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서
Lipid Induced Insulin Resistance