This product is provided as a slurry containing 10 mg of enzyme in saturated ammonium sulfate precipitate. It is supplied at 100 units, with a concentration of 0.13 units per 1 mg of protein at 10 mg per ml.
추천 제품
재조합
expressed in corn
양식
liquid
특이 활성도
0.13 U/mg
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.