주요 문서
E6155
Sigma-Aldrich
pPolh-FLAG-2 Transfer Vector
동의어(들):
ddddk tag, dykddddk tag
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩870,160
₩870,160
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩870,160
About This Item
UNSPSC 코드:
41106621
NACRES:
NA.32
₩870,160
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of C-terminal FLAG® fusions in insect cells.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)