주요 문서
E5905
Sigma-Aldrich
pCMV-BICEP-4 Expression Vector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106621
NACRES:
NA.56
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
배송 상태
dry ice
Quality Level
저장 온도
−20°C
애플리케이션
For transient, cytoplasmic expression of N-terminal FLAG® fusions and N-terminal c-myc fusions from bicistronic mRNA. Two genes can be cloned into MCS1 and MCS2 for transcription of a single message from the CMV promoter. This vector is useful for protein-protein interaction studies and multi-subunit proteins. Supplied with a control vector (pCMV-BICEP-4+p53/LTA) containing FLAG-p53 and c-myc-Large T antigen in MCS1 and MCS2.
기타 정보
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pCMV-BICEP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)