주요 문서
E4265
Sigma-Aldrich
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, maroon
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩72,776
₩72,776
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩72,776
About This Item
UNSPSC 코드:
41116155
NACRES:
MA.01
₩72,776
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
material
silicone
색상
maroon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)