주요 문서
E3511
Sigma-Aldrich
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥99%
동의어(들):
Dihomo-γ-linolenic acid methyl ester, Fame 20:3n-6, Methyl DGLA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩440,612
₩440,612
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩440,612
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H36O2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩440,612
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99%
양식
liquid
작용기
ester
지질 유형
omega FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)