제품명
Endothelial cell growth supplement from bovine neural tissue, ECGS, suitable for cell culture
생물학적 소스
bovine neuroblastoma
Quality Level
양식
powder
효능
2-200 μg/mL ED50/EC50
품질
endotoxin tested
포장
pkg of 15 and 5X15 mg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤20 EU/vial (LAL test)
색상
tan to brown
solubility
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
분석 메모
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)