재조합
expressed in NSO cells
무균
sterile; sterile-filtered
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized powder
분자량
monomer calculated mol wt 88.2 kDa
~120 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 88.2 kDa
포장
pkg of 50 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Cdh1(12550)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable