주요 문서
DUO82007
Sigma-Aldrich
Duolink Blocking Solution (1X)
동의어(들):
Blocking buffer, Blocking solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
8 ML
₩72,877
₩72,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
8 ML
₩72,877
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩72,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Duolink Blocking Solution for Duolink PLA assay
애플리케이션
Duolink PLA
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)