lyophilized powder
특이 활성도
≥10 units/mg protein (Bradford)
분자량
124 kDa
포장
vial of ≥0.75 unit
solubility
0.1 M Tris-HCl, pH 8.0: soluble 1 vial/mL, clear, colorless
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
pig ... DPPIV(397492)
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable