주요 문서
D3534
Sigma-Aldrich
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester
≥98% (capillary GC)
동의어(들):
Methyl 7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩262,378
₩262,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩262,378
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
346.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩262,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (capillary GC)
양식
liquid
작용기
ester
지질 유형
omega FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)