항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
hCP, monoclonal
분자량
antigen 34 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rat, rabbit, pig, human, mouse
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using human uterus extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CNN1(1264) , CNN2(1265)
mouse ... Cnn1(12797) , Cnn2(12798)
rat ... Cnn1(65204) , Kcnip4(259243)
특이성
면역원
애플리케이션
- Immunohistochemistry using formalin-fixed, paraffin-embedded sections
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting (at a dilution of 1:10,000 using human uterus extract)
- Flow cytometry analysis
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)