주요 문서
D0672
Sigma-Aldrich
φX174 DNA Marker Hae III Digest
for DNA electrophoresis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩538,762
0.1 MG
₩993,990
₩538,762
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩538,762
0.1 MG
₩993,990
About This Item
UNSPSC 코드:
41105335
NACRES:
NA.25
₩538,762
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
100
200
양식
liquid
사용
200 uses (0.1 mg size)
40 uses (20 μg size)
적합성
suitable for electrophoresis (DNA)
저장 온도
−20°C
일반 설명
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest contains 11 fragments from 72 − 1,353 bp. Five ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
성분
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
제조 메모
φX174RF-I DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
기타 정보
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.