Yes, the format of this tubing is in 100 ft. rolls, as demonstrated in the representative image below:
₩442,439
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
추천 제품
평균 직경
20 mm , when full
평균 평폭
32 mm (1.3 in.)
용량
~100 mL/ft
공극 크기
12400 MWCO, 99.99% retention
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
포장
품질
제조 메모
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Dialysis Tubing
-
Does this product come in 100 ft long rolls?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-
-
Hi, is 12400 MWCO of D0530 dialysis tube in Dalton?
1 답변-
Yes, the molecular weight cut off values are in Daltons.
도움이 되었습니까?
-
-
Hello . Is this dialysis tube resistant to DMF solvent?
1 답변-
This product is produced from regenerated cellulose which is reportedly listed as 'Fair' in terms of compatibility.
도움이 되었습니까?
-