제품 라인
ColorWheel®
Quality Level
양식
lyophilized
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
flow cytometry: suitable
형광
λex 560 nm; λem 571 nm
호환성
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
일반 설명
iFluor 560 succinimidyl ester is a fluorescent dye that has spectral properties comparable to Cy3B, but it displays much improved water solubility. It exhibits an excitation max at 560 nm and an emission max at 571 nm with an extinction coefficient of 120,000 cm-1 M-1. IFluor 560 can be used for covalent labeling of antibodies and detection by flow cytometry.
애플리케이션
물리적 형태
재구성
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
ColorWheel® 유세포 분석 항체와 염료를 통해 유세포 분석 설계에 자유를 누리십시오. ColorWheel® 유세포 분석 포트폴리오는 품질의 저하 없이 유세포 분석 워크플로를 간소화할 수 있도록 단순화와 유연성을 염두에 두고 설계되었습니다.