주요 문서
CLS999938
Corning® phenolic cap with white rubber liner
38-400 thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
144 EA
₩281,764
₩281,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
144 EA
₩281,764
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩281,764
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
black phenolic cap
rubber liner
포장
case of 144 (4 x 36 pack)
높이
12.5 mm
피팅
38-400 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These reusable Corning caps are fabricated specially formulated phenolic resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have GPI 38-400 threads and are provided with a glued-in white rubber liner.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)