주요 문서
CLS7058125
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class B
capacity 25 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩276,892
₩276,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩276,892
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩276,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
class B
closure type Snap cap
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70581-25
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex VISTA Class B volumetric flasks have capacity tolerances that are twice those specified for Class A volumetric ware. The graduation line is sharp and permanent; large blue clock letters make inscriptions easy to read. Snap-caps are supplied with all sizes.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)