주요 문서
168356
Millipore
Ammonium Sulfate, Molecular Biology Grade
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
동의어(들):
Ammonium sulfate, (NH₄)₂SO₄, Mascagnite
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩199,346
₩199,346
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩199,346
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352314
NACRES:
NA.25
₩199,346
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
Molecular Biology
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 555
분석
≥99% (acidimetric)
양식
crystalline solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
외래 활성
DNases, proteases, RNases, none detected
배송 상태
ambient
저장 온도
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable