CLS6796610D
Corning® stirrer with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 3-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
동의어(들):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩812,102
₩812,102
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩812,102
About This Item
UNSPSC 코드:
41103803
NACRES:
NB.73
₩812,102
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 6796-610D
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
60-1150 rpm speed
플레이트 길이 × 너비
10 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Digital LED stir speed display indicates when set speed has been reached
- Microprocessor maintains consistent and repeatable stir speed settings
- Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
- Small footprint and low profile
- Meets UL and cUL standards
기타 정보
individual units are not routinely calibrated, rpm speeds are approximate only
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.