주요 문서
CLS440826
Corning® nine-position stirrer integral control
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
Corning stirrer accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,244,774
₩2,244,774
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,244,774
About This Item
UNSPSC 코드:
41103803
NACRES:
NB.73
₩2,244,774
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
This Corning nine position stirrer has integral controls that can accommodate up to nine 250mL vessels. It operates on 120V/60Hz and is UL approved to meet needs in North America and other locations with similar requirements.
  • Compact design saves valuable bench space
  • Offers powerful stirring from 350 to 2000 rpm.
  • Rugged lightweight glass filled resin case
  • Two-year warranty
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)