CLS67804
Corning® LSE™ digital microplate shakers
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 120 V, 1/cs
동의어(들):
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,861,206
₩1,861,206
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,861,206
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩1,861,206
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
AC/DC 입력
120 V AC
무균
non-sterile
특징
CE compliant
lid: no
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 6780-4
파라미터
100-1400 rpm speed
길이 × 너비 × 높이
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
중량
4.3 kg
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Corning LSE Digital Microplate Shaker features digital control of shaking speed and run time. A single control knob is used to set parameters, and values are shown on a large 3-digit display. A sturdy base encloses the motor for quiet, vibration-free operation. The included stainless steel platform accommodates up to 4 microplates (standard or deep well) and the shaker is safe for use in temperature controlled environments from 4 to 65°C.
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.