주요 문서
CLS5641P25
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩110,635
₩110,635
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩110,635
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩110,635
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
long
polypropylene
무균
non-sterile
특징
class B
closure type tapered polypropylene stopper
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 5641P-25
높이 × O.D.
108 mm × 41 mm
크기
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)