주요 문서
CLS5640P25
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 25 mL, with 10/19 tapered PP stopper
동의어(들):
Corning container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩150,119
₩150,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩150,119
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩150,119
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
long
polymethylpentene
무균
non-sterile
특징
class A
closure type polypropylene stopper
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 5640P-25
높이 × O.D.
108 mm × 41 mm
크기
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® reusable translucent 25 mL volumetric flask includes tapered polypropylene stopper.
  • The stopper provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
  • The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
  • Supplied with an imprinted lot number and certificate.
  • Flasks may be autoclaved to 121ºC without affecting the graduation tolerance.
  • Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)