주요 문서
BR36208
BRAND® measuring flask
capacity 10 mL, GL 18
동의어(들):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩312,620
₩312,620
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩312,620
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩312,620
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
material
PFA
특징
accuracy class A
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND 36208
용량
10 mL
피팅
GL 18
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)