제품 CLS440812은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
platform (glass filled resin)
특징
Single position, Slow Speed
측정 범위
10-150 rpm
용량
10 L
용기 직경
≤280 mm
중량
2.6 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Corning slow-speed stirrer has one position with integral controls that can accommodate up to a ten-liter vessel. It is designed to be use with Corning glass and plastic spinner flasks to provide optimum stirring speeds for both good mixing and high cell viability. It operates on 120V/60Hz. A compact design saves valuable bench space and offers powerful stirring from 10 to 150 rpm. Yet its economical features (just one stirring position) make it an ideal alternative to more expensive multiple position units. -Rugged lightweight glass filled resin case has a low profile design. -IP 65 rated. -Can be used in a maximum 80 percent relative humidity environment.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.