주요 문서
CLS440129
Support Rod for Corning® hot plates and stirrers
diam. × L 5/16 × 18 in. , two-pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩60,799
₩60,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩60,799
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.73
₩60,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 440129
직경 × 길이
5/16 × 18 in. , two-pieces
관련 카테고리
일반 설명
Corning offers a stainless steel, two piece, 18 in. (45.7cm) support rod with a 5/16 in. (0.8 cm) diameter that consists of two 9 in. rods that screw together. It screws into the base of Corning hot plate and stirrer models PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D and PC-600D/610D/620D.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1