주요 문서
CLS400084
Support rod for Corning® hot plates and stirrers
stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩57,145
₩57,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩57,145
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.73
₩57,145
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
stainless steel
제조업체/상표
Corning 400084
직경 × 길이
5/16 in. × 12 in.
관련 카테고리
일반 설명
These 5/16 x 12 inch stainless steel support rods screw into the base of Corning PC-200/210/220 series hot plate/stirrers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)