주요 문서
CLS4320C100
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Corning® 4320C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩37,048
₩37,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩37,048
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩37,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round bottom flask
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Corning 4320C-100
용량
100 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)