주요 문서
CLS432086
Extension Collar, for Corning® CoolBox XT System
pink
동의어(들):
Corning Coolcell accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩178,742
₩178,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩178,742
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NB.12
₩178,742
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Corning 432086
길이 × 너비 × 높이
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
색상
pink
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
법적 정보
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)