주요 문서
CLS432088
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
green
동의어(들):
Corning Coolcell accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩223,402
₩223,402
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩223,402
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NC.01
₩223,402
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Corning 432088
길이 × 너비 × 높이
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
법적 정보
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)