주요 문서
CLS431847
Corning® centrifuge bottle
with standard screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
동의어(들):
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
제품 CLS431847은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
무균
non-sterile
특징
autoclavable
cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
Corning 431847
파라미터
13700 × g max. RCF
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)