주요 문서
CLS431846
Corning® centrifuge bottle
with silicon O-ring screw cap, capacity 500 mL, polycarbonate
동의어(들):
centrifugation bottles, digestion bottles, shaking bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩590,324
₩590,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩590,324
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩590,324
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear bottle
flat bottom tube
polycarbonate
round bottle
wide-mouth bottle
무균
non-sterile
특징
autoclavable
cap
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
Corning 431846
파라미터
13700 × g max. RCF
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® centrifuge bottles have a specially designed cap for improved grip
  • Includes clear graduations and textured marking spot.
  • Bottles are designed with extra-thick walls for high durability
  • Wide mouth for easier liquid filling
  • Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
  • Unique design aid researchers to reduce the number of centrifugation cycles and enhance productivity
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)