주요 문서
CLS431081
Corning® cell culture flasks
surface area 225 cm2, angled neck, cap (plug seal)
동의어(들):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩149,916
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩149,916
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
₩149,916
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 25
제조업체/상표
Corning 431081
최대 용적
370 mL
표면적
225 cm2
작업 용적
45-67.5 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)