CLS430824
Corning® cell culture flasks
surface area 150 cm2, canted neck, cap (phenolic-style)
동의어(들):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
크기 선택
₩226,041
크기 선택
About This Item
₩226,041
추천 제품
material
canted neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 50
제조업체/상표
Corning 430824
최대 용적
210 mL
표면적
150 cm2
작업 용적
30-45 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객