주요 문서
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
동의어(들):
cell culture tubes, plastic test tubes, plastic test tubes with caps, test tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩368,851
₩368,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩368,851
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.11
₩368,851
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
무균
sterile
특징
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
포장
pack of 50
case of 500
제조업체/상표
Corning 430172
용량
15 mL
직경 × 길이
16 mm × 125 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Corning® cell culture tubes are made of optically clear polystyrene
  • Threaded orange color plug seal cap to prevent leakage
  • Cell culture tubes are treated for optimal cell attachment
  • Tubes are supplied racked in a foam tray
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Recommended till relative centrifugal force (RCF) of 1,400xg
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)