주요 문서
CLS982516X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 16 mm × 125 mm
동의어(들):
Corning® 9825
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
288 EA
₩606,767
₩606,767
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
288 EA
₩606,767
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
₩606,767
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
나사산 크기
15-415
무균
non-sterile
포장
pack of 144
case of 288
제조업체/상표
Corning 9825-16X
O.D. × L
16 mm × 125 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex culture tubes are supplied with deep-form 18-415 GPI threaded phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. Caps are fabricated from a special formula resistant to the effects of high temperatures and steam in autoclaving and are provided with a white rubber liner. The white enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)