주요 문서
CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
동의어(들):
repeater adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩9,846
₩9,846
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩9,846
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
₩9,846
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
material
red polypropylene
무균
non-sterile
특징
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 4218
관련 카테고리
일반 설명
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)