주요 문서
CLS354578
Corning® Biocoat Control Inserts
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
동의어(들):
Control Inserts
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EACH
₩530,439
₩530,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EACH
₩530,439
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.13
material:
PET plate
₩530,439
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PET plate
포장
plate of 24 wells (2 packs of 12)
제조업체/상표
Corning 354578
크기
24 well
공극 크기
8.0 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® BioCoat Control Inserts with 8.0µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)