주요 문서
CLS33601L
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
capacity 1 L, joint: ST/NS 19/38
동의어(들):
Corning® 3360
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩627,676
₩627,676
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩627,676
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
₩627,676
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint stopper27
joint: ST/NS19/38
제조업체/상표
Corning 3360-1L
용량
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)