주요 문서
SYND214200
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 200 mm, immersion depth 25 mm
동의어(들):
Synthware D214200, short path head, Vigreux distilling head
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩729,176
₩729,176
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩729,176
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
₩729,176
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D214200
컬럼 높이
200 mm
침적 깊이
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)