CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
동의어(들):
Corning stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩117,233
₩117,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩117,233
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩117,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
조인트
joint ST/NS24/29
특징
reusable
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3121-STPK
높이
117 mm
관련 카테고리
일반 설명
TThis is a replacement 24/29 standard taper stopcock with a tooled #10 hose connection. The plug material is PTFE, and is a suitable replacement for CLS3121150, CLS3121200 and CLS3121250.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.