주요 문서
CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩230,405
₩230,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩230,405
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩230,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
graduations 5 mL
제조업체/상표
Corning 3022P-500
높이 × O.D.
360 mm × 54 mm
크기
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.