₩222,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polypropylene
특징
graduations 20 mL
제조업체/상표
Corning 3022P-2L
높이 × O.D.
482 mm × 84 mm
크기
2 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.